Läs mer
D(-)-Ribose, Millipore™
Produktkod. 10270271
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10270271 50 g 50g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 10270271 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1076050050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 50-69-1
Smältpunkt 90°C to 95°C
Densitet 0.80 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00135453
Kvantitet 50 g
Synonym D(-)-Ribose, D(-)-Ribose
Molekylvikt (g/mol) 150.13