Läs mer
D-Ribose, TRC
Produktkod. 30138322
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138322 5 g
30133486 100 g
30010995 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138322 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR4175005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-69-1
Molekylformel C5 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
Synonym D-Ribose, Ribose, D- (8CI), Ribose, D-(-)-Ribose
IUPAC-namn (2R,3R,4R)-2,3,4,5-tetrahydroxypentanal
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Ribose
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h1,3-5,7-10H,2H2/t3-,4+,5-/m0/s1
Formel vikt 150.0528