Läs mer
D-ribulos, 99,7 %, för HPLC-analys, MP Biomedicals™
Produktkod. 11464321 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
10mg
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11464321 10 mg 10mg
11474321 25 mg 25mg
11484321 100 mg 100mg
11494321 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11464321 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215202810
Kemiska identifierare
CAS 488-84-6
Molekylformel C5H10O5
Molekylvikt (g/mol) 150.13
InChI-nyckel ZAQJHHRNXZUBTE-NQXXGFSBSA-N
Synonym d-ribulose, ribulose, d-erythro-pent-2-ulose, d-erythropentulose, d-erythro-pentulose, unii-z7u4kg0138, 3r,4r-1,3,4,5-tetrahydroxypentan-2-one, arabinulose, araboketose, erythropentulose
PubChem CID 151261
ChEBI CHEBI:17173
IUPAC-namn (3R,4R)-1,3,4,5-tetrahydroxipentan-2-on
LEDER C(C(C(C(=O)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-ribulose
Namnnotering For HPLC analysis
Färg Färglös
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 150.1
Procent renhet 0.997
Fysisk form Vätska