Läs mer
Melford D-(-)-Salicin
Produktkod. 30018794
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30018794 100 g
1 options
Produktkod. 30018794 Leverantör Melford Leverantörsnummer S23200100.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
CAS-nummer: 138-52-3
Molekylformel: C13H18O7
Molekylvikt: 286,3
Kemisk renhet:> 99 %
Löslig i: Vatten
Förvara vid: Rumstemperatur
Specifikationer
CAS 138-52-3
Molekylformel C13H18O7
Kvantitet 100 g