Läs mer
D-(-)-Salicin, 99 %
Beskrivning
Salicin används som ett smärtstillande och febernedsättande medel. Det används också som ett substrat för beta-glukosidas och en hämmare av Cox. Det finner tillämpning som ett antiinflammatoriskt medel. Det är involverat i febernedsättande verkan utan att orsaka magskada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Salicin används som ett smärtstillande och febernedsättande medel. Det används också som ett substrat för beta-glukosidas och en hämmare av Cox. Det finner tillämpning som ett antiinflammatoriskt medel. Det är involverat i febernedsättande verkan utan att orsaka magskada.
Löslighet
Löslig i vatten, alkalier, pyridin, isättika och het etanol. Olösligt i eter och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljus- och värmekänslig. Luftkänslig och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-(-)-Salicin |
| Smältpunkt | 200 °C till 203 °C |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Odör | Luktfritt |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 89593 |
| Merck Index | 14,8324 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten, alkalier, pyridin, glacial ättiksyra och het etanol. Olöslig i eter och kloroform. |
| Optisk rotation | −62,5° (c=3 i vatten) |
| Formel vikt | 286.28 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- D-(-)-Salicin
- Varning
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Salicin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.