Läs mer
D-(-)-Salicin, 99 %
Produktkod. 11487847
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487847 100 g 100g
11467847 5 g 5g
11477847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11487847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16524.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286,28 g/mol
Salicin används som ett smärtstillande och febernedsättande medel. Det används också som ett substrat för beta-glukosidas och en hämmare av Cox. Det finner tillämpning som ett antiinflammatoriskt medel. Det är involverat i febernedsättande verkan utan att orsaka magskada.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i vatten, alkalier, pyridin, isättika och het etanol. Olösligt i eter och kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Ljus- och värmekänslig. Luftkänslig och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-52-3
Molekylformel C13H18O7
Molekylvikt (g/mol) 286.28
MDL-nummer MFCD00006590
InChI-nyckel NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[2-(hydroximetyl)fenoxi]oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Salicin
Smältpunkt 200 °C till 203 °C
Analysprocentintervall 99%
Kvantitet 100 g
Beilstein 89593
Merck Index 14,8324
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkalier, pyridin, glacial ättiksyra och het etanol. Olöslig i eter och kloroform.
Formel vikt 286.28
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-(-)-Salicin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: D-(-)-Salicin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.