Läs mer
D(-)-Salicin, 99+%
Produktkod. 10413775 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10413775 5 g Glasflaska 5g
10387110 25 g Glasflaska 25g
10397110 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10413775 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 132590050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 138-52-3 | C13H18O7 | 286,27 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138-52-3
Molekylformel C13H18O7
Molekylvikt (g/mol) 286.27
MDL-nummer MFCD00006590
InChI-nyckel NGFMICBWJRZIBI-UJPOAAIJSA-N
Synonym salicin, salicoside, salicine, salicyl alcohol glucoside, d---salicin, 2r,3s,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-2-hydroxymethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, saligenin beta-d-glucopyranoside, 2-hydroxymethyl phenyl beta-d-glucopyranoside, d-salicin, saligenin-beta-d-glucopyranoside
PubChem CID 439503
ChEBI CHEBI:17814
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroximetyl)-6-[2-(hydroximetyl)fenoxi]oxan-3,4,5-triol
LEDER C1=CC=C(C(=C1)CO)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Salicin
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 197 °C till 200 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 17, V,7, 113
Merck Index 15, 8460
Specifikt rotationsförhållande −61,50° (20 °C c=5,vatten)
Specifik rotation -61.5
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 36 g/L (15 °C), 250 g/L (60 °C). Andra lösligheter: olösliga i eter
Formel vikt 286.27
Procent renhet 99+%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D(-)-Salicin
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.