Läs mer
D-Salicin, TRC
Produktkod. 30417384
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30417384 1 g
1 options
Produktkod. 30417384 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS0876001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Salicin
CAS 138-52-3
Molekylformel C13 H18 O7
Kvantitet 1 g
Synonym 2-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosyloxy-2-hydroxymethylbenzene, D-Salicin, NSC 5751, Salicin, Salicine, Salicoside, Salicyl alcohol glucoside, Saligenin β-D-glucopyranoside, o-(Hydroxymethyl)phenyl β-D-glucopyranoside
InChI formel InChI=1S/C13H18O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-4,9-18H,5-6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccccc2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymetyl)-6-[2-(hydroxymetyl)fenoxi]oxan-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 286.28
Formel vikt 286.1053