missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
D-Selenocystine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Selenocystine |
| CAS | 26932-45-6 |
| Molekylformel | C6 H12 N2 O4 Se2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | D-Selenocystine, 3,3'-Diselenobis[D-alanine], D-Selenocystine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12N2O4Se2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m1/s1 |
| LEDER | N[C@H](C[Se][Se]C[C@@H](N)C(=O)O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[[(2S)-2-amino-2-carboxyethyl]diselanyl]propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.091 |
| Formel vikt | 335.913 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?