Läs mer
D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Serine 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 948296-15-9 |
| Molekylformel | C7H15NO3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | D-Serine tert-Butyl Ester, tert-Butyl D-Serinate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)5(8)4-9/h5,9H,4,8H2,1-3H3/t5-/m1/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CO |
| Molekylvikt (g/mol) | 161.2 |