Läs mer
D-Serine-2,3,3-d3, TRC
Produktkod. 30413600
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30413600 1 mg
30424881 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30413600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS2709771MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1414348-52-9
Molekylformel C3H4D3NO3
Molekylvikt (g/mol) 108.11
Synonym D-Serine-2,3,3-d3 (ACI), (2R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic-2,3,3-d3 acid, D-Serine-2,3,3-D3
LEDER OC([2H])([2H])[C@](N)([2H])C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Serine-2,3,3-d3
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1/i1D2,2D
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 108.0614