Läs mer
D-Serine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10378120 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
5g
Produktkod. 10378120
Brand: Thermo Scientific Acros 227070250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-84-5
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00004269
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Serine
Smältpunkt 220.0°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2CH(NH2)CO2H
Specifik rotation − 14.75
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water: 346g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, ether and benzene., soluble in mineral acids., insoluble in organic solvents.
Specifikt rotationsförhållande −14.75° (20°C c=10 2 N HCl)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 105.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.