Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Serine, 99 %
Produktkod. 11430153
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11430153 25 g 25g
11420153 5 g 5g
11440153 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11430153 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11353.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-10-2026
CAS: 312-84-5 | C3H7NO3 | 105,093 g/mol
D-serin är involverat i biosyntesen av puriner, pyrimidiner och andra aminosyror. D-Serine är också en agonist av glycinstället i glutamatreceptorn av NMDA-typ. Det fungerar också som Lacosamid-mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-Serine är involverat i biosyntesen av puriner, pyrimidiner och andra aminosyror. D-Serine är också en agonist av glycinstället i glutamatreceptorn av NMDA-typ. Det fungerar också som Lacosamid-mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i vatten (346 mg/ml vid °20 C) och mineralsyror. Olösligt i alkohol, eter och bensen.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Håll behållaren stängd när den inte används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-84-5
Molekylformel C3H7NO3
Molekylvikt (g/mol) 105.093
MDL-nummer MFCD00004269
InChI-nyckel MTCFGRXMJLQNBG-UWTATZPHSA-N
Synonym d-serine, r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, 2r-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, serine d-form, r-serine, serine, d, d-+-serine, h-d-ser-oh, d-2-amino-3-hydroxypropionic acid, d-serin
PubChem CID 71077
ChEBI CHEBI:16523
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-hydroxipropansyra
LEDER C(C(C(=O)O)N)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Serine
Smältpunkt 218 °C till 220 °C (dekomposition)
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 1721403
Merck Index 14,8460
Löslighetsinformation Löslig i vatten (346 mg/ml vid 20 °C) och mineralsyror. Olöslig i alkohol, eter och bensen.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 105.09
Optisk rotation −13° (c=5 i 5N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.