Läs mer
D-Serinmetylesterhydroklorid, 95 %
Produktkod. 15490499
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490499 100 g 100g
15470499 5 g 5g
15480499 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15490499 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63685.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
CAS: 5874-57-7 | C23H19Br2N3O3S | 577,29 g/mol
D-serinmetylesterhydroklorid används som mellanprodukt för organisk syntes, farmaceutisk och kemisk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-Serine metylester hydroklorid används som en mellanprodukt för organisk syntes, farmaceutisk och
kemisk forskning.
Löslighet
Löslig i etanol och metanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5874-57-7
Molekylformel C23H19Br2N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 577.29
MDL-nummer MFCD00066121
InChI-nyckel LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
LEDER CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Serine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 163 °C till 166 °C (dekomposition)
Löslighetsinformation Löslig i etanol och metanol.
IUPAC-namn 4-brom-N-{1-[3-(4-bromfenyl)-4-oxo-3,4-dihydrokinazolin-2-yl]etyl}-N-metylbensen-1-sulfonamid
Kvantitet 100 g
Formel vikt 155.58
Procent renhet 95%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.