Läs mer
D-Serinmetylesterhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Serine Methyl Ester Hydrochloride |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3.ClH/c1-8-4(7)3(5)2-6;/h3,6H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1 |
| Formel vikt | 155.0349 |