Läs mer
D-Serine methyleester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10386534 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10386534 5 g Glass Bottle 5g
10396534 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10386534 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 396790050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5874-57-7
Molekylformel C23H19Br2N3O3S
Molekylvikt (g/mol) 577.29
MDL-nummer MFCD00066121
InChI-nyckel LYRWWUCOZBTOPL-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-serine methyl ester hydrochloride, h-d-ser-ome.hcl, r-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-serine, methyl ester, hydrochloride, d-serine methyl ester hcl, methyl 2r-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, d-ser-ome hcl, cycloserine impurity 2, h-d-ser-ome.hci
PubChem CID 11446470
IUPAC-namn methyl (2R)-2-amino-3-hydroxypropanoate;hydrochloride
LEDER CC(N(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(Br)C=C1)C1=NC2=CC=CC=C2C(=O)N1C1=CC=C(Br)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Serine methyl ester hydrochloride
Smältpunkt 152.0°C to 161.0°C
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl
Specifik rotation −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 155.58
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • D-Serine methyl ester hydrochloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.