Läs mer
D-Serine methyleester hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | D-Serine methyl ester hydrochloride |
| Smältpunkt | 152.0°C to 161.0°C |
| Färg | Colorless to Yellow |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Analysprocentintervall | 98% |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | HOCH2CH(NH2)CO2CH3·HCl |
| Specifik rotation | −2.5° to −4.5° (20°C, 589nm) (C=4, methanol) |
| Kvantitet | 25 g |
| Formel vikt | 155.58 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- D-Serine methyl ester hydrochloride
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .