Läs mer
R&D Systems™ D-Serine
Beskrivning
D-Serine is a glycine agonist at the NMDA receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Serine |
| CAS | 312-84-5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylformel | C3H7NO3 |
| Formel vikt | 105.09 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 105.093 |