Läs mer
D-Serine, TRC
Produktkod. 30427378
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30427378 50 g
30426232 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30427378 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS27097550G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 312-84-5
Molekylformel C3 H7 N O3
Molekylvikt (g/mol) 105.09
Synonym D-Serine, Serine, D- (8CI), (R)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, (R)-Serine, NSC 77689
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3-hydroxypropansyra
LEDER N[C@H](CO)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Serine
InChI formel InChI=1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m1/s1
Kvantitet 50 g
Formel vikt 105.0426