Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 97 %
Produktkod. 10113570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10kg
1kg
2.5kg
500g
5g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10113570 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
10616830 5 g Glasflaska 5g
10813781 100 g Plastflaska 100g
10418870 500 g Plastflaska 500g
10396820 1 kg Plastflaska 1kg
10185253 10 kg Plast trumma 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10113570 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 132730025
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
MDL-nummer MFCD00004708
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
Smältpunkt 95,0 °C till 99,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (på vattenfritt ämne) (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 1533
Merck Index 158851
Specifikt rotationsförhållande +4,00 (20,00 °C per eur. pharm.)
Specifik rotation +4.00
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lätt löslig i ättiksyra, löslig i glycerol och propylenglykol, lätt löslig i metanol, etanol, fenol, acetamid, aceton, dmf och pyridin, praktiskt taget olöslig i de flesta andra organisationer. sol
Formel vikt 182.17
Procent renhet 97%
Fysisk form Granulärt kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.