Läs mer
Melford D-sorbitol
Produktkod. 30018780
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018780 1 kg
30018781 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018780 Leverantör Melford Leverantörsnummer S230801000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 50-70-4
  • Molekylformel:C6H14O6​
  • Molekylvikt: 182,2
Specifikationer
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Kvantitet 1 kg