Läs mer
D-Sorbitol, 91.0 to 100.5% (Dry Basis), Ultrapure
Produktkod. 15865188 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15865188 500 g Plastic bottle 500g
15835338 1 kg Plastic bottle 1kg
15845338 5 kg Plastic bottle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15865188 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J21710.36
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182.172 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.172
MDL-nummer MFCD00004708
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-namn (2 R,3 R,4 R,5 S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
Smältpunkt 98°C to 100°C
Anteckningar om analysprocent Dry basis
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 500 g
Beilstein 1721899
Formel vikt 182.17
Procent renhet 91.0 to 100.5%
Fysisk form Crystalline Powder