Läs mer
D-sorbitol, molekylärbiologiska reagens,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterBeskrivning
- D-Sorbitol är en sockeralkohol som vanligtvis används som sockerersättning.
- Det förekommer naturligt och framställs också syntetiskt av glukos.
- Livsmedelsindustrin använder D-sorbitol som tillsats i form av sötningsmedel, fuktighetsbevarande medel, emulgeringsmedel, förtjockningsmedel eller kosttillskott.
- D-Sorbitol har också hittats i kosmetika, papper och läkemedel.
- Naturligtvis förekommer D-sorbitol brett i växter via fotosyntes, allt från alger till frukter av högre ordning av familjen Rosaceae.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-sorbitol |
| Smältpunkt | 230 °F |
| Färg | Vitt |
| Densitet | 1,49 g/cm3 vid 59 °F |
| pH | 7.0 |
| Kokpunkt | Mycket högt |
| Flampunkt | 542 °F |
| Kvantitet | 1 kg |
| Löslighetsinformation | Vattenlöslighet: 2 750 000 mg/L vid 30 °C |
| InChI-nyckel | FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N |
| Show More |
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.