Läs mer
D-sorbitol, molekylärbiologiska reagens,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496621 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496621 5 kg 5kg
11476621 100 g 100g
11486621 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496621 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219485194
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3965.00 SEK
    3774.04 SEK / 5kg
    Save 190.96 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
D-sorbitol, molekylärbiologiska reagens,≥ 98 % kan användas för att inducera osmotisk stress och för tvättning av sfäroplaster och i isoelektrisk fokusering för att minimera endosmotisk flöde i agarosgeler.
  • D-Sorbitol är en sockeralkohol som vanligtvis används som sockerersättning.
  • Det förekommer naturligt och framställs också syntetiskt av glukos.
  • Livsmedelsindustrin använder D-sorbitol som tillsats i form av sötningsmedel, fuktighetsbevarande medel, emulgeringsmedel, förtjockningsmedel eller kosttillskott.
  • D-Sorbitol har också hittats i kosmetika, papper och läkemedel.
  • Naturligtvis förekommer D-sorbitol brett i växter via fotosyntes, allt från alger till frukter av högre ordning av familjen Rosaceae.
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-sorbitol
Smältpunkt 230 °F
Färg Vitt
Densitet 1,49 g/cm3 vid 59 °F
pH 7.0
Kokpunkt Mycket högt
Flampunkt 542 °F
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Vattenlöslighet: 2 750 000 mg/L vid 30 °C
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Optisk rotation −2° ±2° (c = 2, vatten)
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvikt (g/mol) 182.172
Formel vikt 182.2
Ångtryck 9,9X10-9 mm Hg vid 25 °C
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Molekylärbiologi betyg
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.