Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-sorbitol, 98 %
Produktkod. 11367868
Change view
Kvantitet:
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367868 2 kg 2kg
11357868 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11367868 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 036404.A3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1486.92 SEK
    1228.65 SEK / 2kg
    Save 258.27 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-70-4 | C6H14O6 | 182,172 g/mol
D-sorbitol tillsätts livsmedelsprodukter som sötningsmedel. Det används också i industriella och medicinska tillämpningar. Sorbitol appliceras ofta i modern kosmetika som ett fuktbevarande medel och förtjockningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.172
MDL-nummer MFCD00004708
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
Smältpunkt 98 °C till 100 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 2 kg
Beilstein 1721899
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Löslig i vatten, metanol, aceton och DMF.
Formel vikt 182.17
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.