Läs mer
D-Sorbitol, >98%, MP Biomedicals™
Produktkod. 11406352 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Packungsgröße
11406352 1 kg 1kg
11416352 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11406352 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210293801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.172
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O
Spezifikation
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
Färg White
Densitet 1.47g/mL at −5°C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 182.2
Procent renhet >98%
Fysisk form Crystalline Powder
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.