missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Sorbitol, >98%, MP Biomedicals™

Produktkod. p-4404534 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11406352 1 kg 1kg
11416352 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11406352 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210293801

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Kemiska identifierare

CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.172
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, diakarmon, glucarine, sorbol, d---sorbitol
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
Färg White
Densitet 1.47g/mL at −5°C
Kvantitet 1 kg
Formel vikt 182.2
Procent renhet >98%
Fysisk form Crystalline Powder
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.