Läs mer
D-sorbitol, vattenfri, cellkulturreagens,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11432031 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432031 1 kg 1kg
11442031 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11432031 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219474201
D-sorbitol, vattenfri, cellkulturreagens,≥ 98 % används för att inducera osmotisk stress.
  • Används för att tvätta sfäroplaster och i isoelektrisk fokusering för att minimera endoosmotiskt flöde i agarosgeler.
  • Kan användas för att inducera osmotisk stress.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Specifikationer
Smältpunkt 230°F
Densitet 1.49 g/cm3 at 59°F
pH 7.0
Kokpunkt Very High
Flampunkt 542°F
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation Water Solubility: 2,750,000 mg/L at 30°C
Optisk rotation −4 to 0 ° (c=2, water)
Ångtryck 9.9X10-9 mm Hg at 25°C
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Cellkulturkvalitet
Fysisk form Pulver
Konduktivitet <20.0 μS/cm
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.