Läs mer
D-sorbitol, vattenfri, cellkulturreagens,≥ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11442031 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11442031 5 kg 5kg
11432031 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11442031 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219474205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3695.00 SEK
    3516.99 SEK / 5kg
    Save 178.01 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
D-sorbitol, vattenfri, cellkulturreagens,≥ 98 % används för att inducera osmotisk stress.
  • Används för att tvätta sfäroplaster och i isoelektrisk fokusering för att minimera endoosmotiskt flöde i agarosgeler.
  • Kan användas för att inducera osmotisk stress.
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6H14O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
InChI-nyckel FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-sorbitol, sorbitol, d-glucitol, glucitol, l-gulitol, --sorbitol, glucarine, diakarmon, multitol, sorbilande
PubChem CID 5780
ChEBI CHEBI:17924
Specifikationer
Smältpunkt 230 °F
Densitet 1,49 g/cm3 vid 59 °F
pH 7.0
Kokpunkt Mycket högt
Flampunkt 542 °F
Kvantitet 5 kg
Löslighetsinformation Vattenlöslighet: 2 750 000 mg/L vid 30 °C
Optisk rotation −4 till 0 ° (c=2, vatten)
Ångtryck 9,9X10-9 mm Hg vid 25 °C
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Cellkulturkvalitet
Fysisk form Pulver
Konduktivitet <20,0 μS/cm
Visa mer Visa mindre
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.