Läs mer
D-Sorbitol Polyglycidyl Ether (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Sorbitol Polyglycidyl Ether (Technical Grade) |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 274.0819 |