Läs mer
D-Sorbitol, TRC
Produktkod. 30009561
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009561 100 g
30009669 50 g
17919754 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS677100100G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-70-4
Molekylformel C6 H14 O6
Molekylvikt (g/mol) 182.17
Synonym Sorbitol, d-Glucitol, d-sorbitol
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-hexan-1,2,3,4,5,6-hexol
LEDER OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbitol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vikt 182.079
Procent renhet >95%