Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-Sorbose, 98 %
Produktkod. 11404717
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11404717 0.1 g 0.1g
11414717 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11404717 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21208.77
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3615-56-3 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3615-56-3
Molekylformel C6H12O6
Molekylvikt (g/mol) 180.16
MDL-nummer MFCD00151095
InChI-nyckel LKDRXBCSQODPBY-IANNHFEVSA-N
Synonym d-sorbose, keto-d-sorbose, unii-jj09461njs, 3r,4s,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, xylo-hexulose, sorbose, d, d-sor, d-xylo-hex-2-ulose, d-+-sorbose
PubChem CID 107428
ChEBI CHEBI:13022
LEDER OCC1(O)OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Sorbose
Smältpunkt 163°C to 165°C
Kvantitet 0.1 g
IUPAC-namn (3R,4S,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxihexan-2-on
Formel vikt 180.16
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.