Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sackaros, 99,7 %, för biokemi
Produktkod. 10793334 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10793334 250 g Plastflaska 250g
10134050 1 kg Plastflaska 1kg
10532934 5 kg Plast trumma 5kg
15224664 25 kg Fibertrumma 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10793334 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 177142500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
D(+)-Sackaros, CAS # 57-50-1, är en disakkarid som används i en rad biokemiska tillämpningar såsom proteinrening. Den är också känd som socker, sackaros, alfa-D-glucopyranoid och D-(+)-sackaros. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • D(+)-sackaros är en disackaridkolhydrat
  • Det är också känt som socker, sackaros, alfa-D-glukopyranosid och D-(+)-sackaros
Användningsområden
  • D(+)-sackaros kan användas för protein- och nukleinsyrarening
  • Dess fettsyraestrar har laboratorieforskningstillämpningar i transdermala system
  • Det används också för sackarosgradientcentrifugering, som kan användas för selektiv isolering av Nocardia-arter från jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Sucrose
Smältpunkt 190.0°C to 192.0°C
Färg Färglös
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Förlust vid torkning 0.1 % max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99.7% min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 250 g
Beilstein 31424
Merck Index 159012
Specifik rotation (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Löslighetsinformation Solubility in water: 1970g/L (15°C). Other solubilities: moderately soluble in glycerol and pyridine
Formel vikt 342.29
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Biokemi
Olöslig materia 0.0007% max. (in water)
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.