Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sackaros, 99,7 %, för biokemi
Produktkod. 15224664 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25kg
5kg
Produktkod. 15224664
Brand: Thermo Scientific Chemicals 177140250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
D(+)-Sucrose, CAS # 57-50-1, is a disaccharide used in a variety of biochemical applications such as protein purification. It is also known as sugar, sucrose, alpha-D-glucopyranoside, and D-(+)-saccharose. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
  • D(+)-sackaros är en disackaridkolhydrat
  • Det är också känt som socker, sackaros, alfa-D-glukopyranosid och D-(+)-sackaros
Användningsområden
  • D(+)-sackaros kan användas för protein- och nukleinsyrarening
  • Dess fettsyraestrar har laboratorieforskningstillämpningar i transdermala system
  • Det används också för sackarosgradientcentrifugering, som kan användas för selektiv isolering av Nocardia-arter från jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Sucrose
Färg Färglös
pH 6.5 to 7.5 (10% soln.)
Förlust vid torkning 0.1 % max.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 0.997
Förpackning Fibertrumma
Kvantitet 25 kg
Specifik rotation (20°C, 589nm) (c=26, H2O) > +65.9°
Löslighetsinformation 0.0007 % max. Insoluble in Water
Formel vikt 342.29
Procent renhet ≥99.7% (HPLC)
Kvalitet Biokemisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.