Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D(+)-sackaros, 99+%, för analys
Produktkod. 10440111 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10440111 1 kg 1kg
10388943 250 g 250g
10702841 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10440111 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 220900010
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
D(+)-Sackaros, CAS # 57-50-1, är en disakkarid som används i en rad biokemiska tillämpningar såsom proteinrening. Den är också känd som socker, sackaros, alfa-D-glucopyranoid och D-(+)-sackaros. | CAS: 57-50-1 | C12H22O11 | 342,30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän beskrivning
• D(+)-sackaros är en disackaridkolhydrat
• Det är också känt som socker, sackaros, alfa-D-glukopyranosid och D-(+)-sackaros
Användningsområden
•D(+)-sackaros kan användas för protein- och nukleinsyrarening
• Dess fettsyraestrar har laboratorieforskningstillämpningar i transdermala system
• Det används också för sackarosgradientcentrifugering, som kan användas för selektiv isolering av Nocardia-arter från jord
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(+)-Sucrose
Färg Vitt
Förlust vid torkning 0,1% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99+%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Specifik rotation +66,3° till +67,0° (24 °C, 589 nm) (c=26, H20)
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vikt 342.29
Procent renhet ≥99.0%
Kvalitet Analys
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.