Läs mer
D-sackaros (molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10051413
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10051413 10 kg Poly Pail 10kg
10638403 1 kg Poly flaska 1kg
10346893 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10051413 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP22010
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
För beredning av densitetsgradienter för DNA-ultracentrifugering
D-sackaros är lämplig för framställning av densitetsgradienter som används vid rening av proteiner och nukleinsyror genom ultracentrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Alfa vektor Socker
Kemiskt namn eller material D-Sucrose
Smältpunkt 190 °C
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5
Tändningsrester 0,01% max.
Förlust vid torkning 0,03% max.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- och protease-fria
Analysprocentintervall ≥99.9%
Förpackning Poly Pail
Kvantitet 10 kg
Merck Index 15, 9012
Specifik rotation +66 till +67° (+ eller -)
Löslighetsinformation 0,005% max. Olösligt material
Formel vikt 342.29
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Fast