Läs mer
D-sackaros (molekylärbiologi), Fisher BioReagents
Produktkod. 10346893
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackning:
Glasflaska
Poly Pail
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346893 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10638403 1 kg Poly flaska 1kg
10051413 10 kg Poly Pail 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10346893 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP220212
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För beredning av densitetsgradienter för DNA-ultracentrifugering
D-sackaros är lämplig för framställning av densitetsgradienter som används vid rening av proteiner och nukleinsyror genom ultracentrifugering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-50-1
Molekylformel C12H22O11
Molekylvikt (g/mol) 342.30
MDL-nummer MFCD00006626
InChI-nyckel CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Synonym sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC-namn (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxi-2,5-bis(hydroximetyl)oxolan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-3,4,5-triol
LEDER OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Alfa vektor Sucrose
Kemiskt namn eller material D-Sucrose
Smältpunkt 190°C
Färg Vitt
pH 6,5 till 7,5
Tändningsrester 0.01% max.
Förlust vid torkning 0.03% max.
Anteckningar om renhetsgrad DNase-, RNase- and Protease-Free
Analysprocentintervall ≥99.9%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 2.5 kg
Merck Index 15, 9012
Specifik rotation +66 to +67° (+ or -)
Löslighetsinformation 0.005% max. Insoluble Matter
Formel vikt 342.29
Procent renhet ≥99.9%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Fast