Läs mer
D-Talose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Talose |
| CAS | 2595-98-4 |
| Molekylformel | C6 H12 O6 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | D-Talose, Talose','D- (8CI), D(+)-Talose, NSC 224293 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5-,6+/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 180.16 |
| Formel vikt | 180.0634 |