Läs mer
D-(-)-vinsyra, 99 %
Produktkod. 11493614
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493614 500 g 500g
11473614 25 g 25g
11483614 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493614 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11264.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
D-(-)-vinsyra används som ett upplösningsmedel i organisk syntes. Det används som en prekursor för framställning av dess esterderivat som D-vinsyradietylester, D-vinsyradimetylester och D-vinsyradiisopropylester. Den finner tillämpning i syntesen av kiralt aziridinderivat, en vanlig mellanprodukt för framställning av HIV-proteashämmare av hydroxietylaminklass, dvs. som saquinavir, amprenavir och nelfinavir. Det används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin som ett ölskumningsmedel, för livsmedelssyraregleringar och som ett smakämne.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
D-(-)-Vinsyra används som upplösningsmedel i organisk syntes. Det används som en prekursor för framställning av dess esterderivat som D-vinsyradietylester, D-vinsyradimetylester och D-vinsyradiisopropylester. Den finner tillämpning i syntesen av kiralt aziridinderivat, en vanlig mellanprodukt för framställning av HIV-proteashämmare av hydroxietylaminklass, dvs. som saquinavir, amprenavir och nelfinavir. Det används i stor utsträckning inom livsmedelsindustrin som ett ölskumningsmedel, för livsmedelssyraregleringar och som ett smakämne.
Löslighet Lösligt i
vatten och alkohol.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-71-7
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00004238
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-dihydroxibutandisyra
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D- (-)-Tartaric acid
pH 1.6
Smältpunkt 166 °C till 170 °C
Kvantitet 500 g
Flampunkt 210 °C (410 °F)
Odör Luktfritt
Optisk rotation −13° (c=10 i vatten)
Beilstein 1725145
Merck Index 14,9068
Löslighetsinformation Löslig i vatten och alkohol.
Formel vikt 150.09
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.