Läs mer
d-vinsyra, kristall, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15537834 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15537834 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
15527834 500 g Poly flaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15537834 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 038605
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
Kemiska identifierare
CAS 87-69-4
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00064207
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym l-tartaric acid, l-+-tartaric acid, l +-tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxysuccinic acid, tartaric acid, 2r,3r-2,3-dihydroxybutanedioic acid, r,r-tartaric acid, +-l-tartaric acid, dextrotartaric acid, l-threaric acid
PubChem CID 444305
ChEBI CHEBI:15671
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material d-Tartaric Acid
IUPAC-namn 2,3-dihydroxibutandisyra
Formel vikt 150.09
Kvalitet BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens
Kvantitet 2.5 kg
Förpackning Poly flaska
Fysisk form Kristallin
Densitet 1L = 1.76kg
compliance-icons
Produktbeteckning
  • L(+)-Tartaric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: L(+)-Tartaric acid