Läs mer
D-(-)-vinsyra, TRC
Produktkod. 30423246
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30423246 25 g
30417322 100 g
30414953 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30423246 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT00762525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-71-7
Molekylformel C4 H6 O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, (2S,3S)-, Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, [S-(R*,R*)]-, Tartaric acid, D-(-)- (8CI), (2S,3S)-2,3-Dihydroxybutanedioic acid, (-)-Tartaric acid, (2S,3S)-(-)-Tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (2S,3S)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-Tartaric acid, D-(-)-Tartaric acid, D-Tartaric acid, l-Tartaric acid, levo-Tartaric acid
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioinsyra
LEDER O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-(-)-Tartaric Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
Formel vikt 150.0164
Procent renhet >95%