Läs mer
D(-)-Vinsyra, 99 %
Produktkod. 10745801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10745801 250 g Plastflaska 250g
10306930 25 g Glasflaska 25g
10224710 100 g Plastflaska 100g
10794094 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10745801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 137862500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-08-2026
CAS: 147-71-7 | C4H6O6 | 150,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 147-71-7
Molekylformel C4H6O6
Molekylvikt (g/mol) 150.09
MDL-nummer MFCD00004238
InChI-nyckel FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tartaric acid, d---tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinic acid, d--tartaric acid, d-threaric acid, --d-tartaric acid, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, --tartaric acid, s,s-tartaric acid, 2s,3s---tartaric acid
PubChem CID 439655
ChEBI CHEBI:15672
LEDER OC(C(O)C(O)=O)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D(-)-Tartaric acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 167°C to 171°C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Linjär formel HO2CCH(OH)CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 520
Fieser 16,304
Merck Index 15, 9203
IUPAC-namn (2S,3S)-2,3-dihydroxibutandisyra
Formel vikt 150.09
Procent renhet ≥98.5%
Kvantitet 250 g
Infrarött spektrum Authentic
Förlust vid torkning 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Förpackning Plastflaska
Fysisk form Kristaller eller kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.