Läs mer
D-tert-leucin, 99 %
Produktkod. 11398965
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
2 g
Förpackningsstorlek:
100mg
2g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11398965 100 mg 100mg
11378965 500 mg 500mg
11388965 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398965 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14098.MC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 26782-71-8 | C6H13NO2 | 131,18 g/mol
D-tert-Leucin används för syntes av aminosyror, t.ex. vid syntes av aldehyder genom dubbelalkylering av omättade aldiminer av tert-Leu-estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar D-tert-Leucin används för syntes av
aminosyror t.ex. vid syntes av aldehyder genom dubbelalkylering av omättade aldiminer av tert-Leu-estrar.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26782-71-8
Molekylformel C6H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 131.18
MDL-nummer MFCD00004265
InChI-nyckel NPDBDJFLKKQMCM-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-tert-leucine, h-d-tle-oh, d-tert-butylglycine, r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-leucine, r-tert-leucine, 2r-2-amino-3,3-dimethylbutanoic acid, d-t-butylglycine, h-tbu-d-gly-oh, d-valine, 3-methyl
PubChem CID 6950340
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3,3-dimetylbutansyra
LEDER CC(C)(C)C(N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-tert-Leucine
Smältpunkt >300 °C
Beilstein 1721825
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 131.18
Optisk rotation −7° (c=5 i 5 N HCl)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.