Läs mer
D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-tert-Leucine Methyl Ester Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO2.ClH/c1-7(2,3)5(8)6(9)10-4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 181.087 |
| Frakt skick | Room Temperature |