Läs mer
D-tert-Leucine, TRC
Produktkod. 30427949
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30427949 10 mg
1 options
Produktkod. 30427949 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT13562310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-tert-Leucine
CAS 26782-71-8
Molekylformel C6 H13 N O2
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H13NO2/c1-6(2,3)4(7)5(8)9/h4H,7H2,1-3H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1
LEDER CC(C)(C)[C@@H](N)C(=O)O
IUPAC-namn (2R)-2-amino-3,3-dimetylbutansyra
Molekylvikt (g/mol) 131.173
Formel vikt 131.095