missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

D-Tetrahydropalmatine, TRC

Produktkod. 30422567
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30422567 25 mg
30418865 100 mg
30416888 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30422567 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29416025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3520-14-7
Molekylformel C21H25NO4
Molekylvikt (g/mol) 355.43
Synonym (13aR)-5,8,13,13a-Tetrahydro-2,3,9,10-tetramethoxy-6H-dibenzo[a,g]quinolizine, 2,3,9,10-Tetramethoxy-13abeta-berbine, (+)-(R)-Tetrahydropalmatine, (+)-2,3,9,10-Tetramethoxyberbine, (+)-Corydalis B, (R)-Tetrahydropalmatine, (+)-Tetrahydropalmatine Alkaloid, Corydalis B, d-Tetrahydropalmatine
IUPAC-namn (13aR)-2,3,9,10-tetramethoxy-6,8,13,13a-tetrahydro-5H-isoquinolino[2,1-b]isoquinoline
LEDER COc1cc2CCN3Cc4c(C[C@@H]3c2cc1OC)ccc(OC)c4OC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material D-Tetrahydropalmatine
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C21H25NO4/c1-23-18-6-5-13-9-17-15-11-20(25-3)19(24-2)10-14(15)7-8-22(17)12-16(13)21(18)26-4/h5-6,10-11,17H,7-9,12H2,1-4H3/t17-/m1/s1
Formel vikt 355.1784
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.