Läs mer
D-Threitol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-Threitol |
| CAS | 2418-52-2 |
| Molekylformel | C4H10O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2R,3R)-1,2,3,4-Butanetetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O4/c5-1-3(7)4(8)2-6/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@H](O)CO |
| IUPAC-namn | (2R,3R)-butane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.12 |
| Formel vikt | 122.0579 |