Läs mer
D-threo-1-(4-Aminophenyl)-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D-threo-1-(4-Aminophenyl)-2-dichloroacetylamino-1,3-propanediol hydrochloride |
| CAS | 57704-36-6 |
| Molekylformel | C11 H14 Cl2 N2 O3 . Cl H |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14Cl2N2O3.ClH/c12-10(13)11(18)15-8(5-16)9(17)6-1-3-7(14)4-2-6;/h1-4,8-10,16-17H,5,14H2,(H,15,18);1H/t8-,9-;/m1./s1 |
| LEDER | Cl.Nc1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl |
| IUPAC-namn | N-[(1R,2R)-1-(4-aminophenyl)-1,3-dihydroxypropan-2-yl]-2,2-dichloroacetamide;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 329.61 |
| Formel vikt | 328.0148 |