Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-treonin, 98 %
Produktkod. 10173531 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10173531 25 g Glasflaska 25g
10071781 5 g Glasflaska 5g
10076233 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10173531 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 346970250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-20-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064269
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC-namn (2R,3S)-2-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Threonine
Ammonium Max 200 ppm.
Arsenik (As) 1 ppm max.
Färg Vitt
Klor (Cl) Max 200 ppm.
Tungmetaller (som Pb) Max 10 ppm.
Infrarött spektrum Autentisk
Järn (Fe) Max 10 ppm.
Analysprocentintervall 98%
Förlust vid torkning 0,3% max.
Andra aminosyror (TLC) Klarar testet
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OH)CH(NH)COH
Specifik rotation +27° till +29° (20 °C, 589 nm) (c=6, vatten)
Sulfat 300 ppm max.
Transmittans 98% min. (c=5, H2O, 430nm) 1 cm cell
Sulfaterad ask 0,1% max.
Specifikt rotationsförhållande +28° (20 °C c=6, vatten)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet ≥97.5%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.