Läs mer
Thermo Scientific Chemicals D-treonin, 99 %
Produktkod. 11494667
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494667 25 g 25g
11484667 5 g 5g
11404677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494667 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21177.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 632-20-2 | C4H9NO3 | 119,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 632-20-2
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00064269
InChI-nyckel AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Synonym d-threonine, h-d-thr-oh, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutanoic acid, threonine, d, r-threonine, d-threonin, d-2-amino-3-hydroxybutyric acid, 2r,3s-2-amino-3-hydroxybutyric acid, d-thr, dth
PubChem CID 69435
ChEBI CHEBI:16398
IUPAC-namn (2R,3S)-2-amino-3-hydroxibutansyra
LEDER C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material D-Threonine
Smältpunkt ∼274 °C (dekomposition)
Beilstein 1721643
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.12
Optisk rotation +29° (c=5 i vatten)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.